Learn More
Acide acétique glacial, USP, Macron Fine Chemicals™
Conforme aux exigences de la Pharmacopée américaine (USP).
81.67€ - 94.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
CID PubChem | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nom IUPAC | iodochlorane |
SMILES | CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15548014
|
Macron Fine Chemicals
2502-14 |
0,5 L | Flacon en verre transparent |
94.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15558014
|
Macron Fine Chemicals
2502-44 |
2.5 L | Clear bottle | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Satisfait aux exigences nécessaires pour une utilisation dans le traitement pharmaceutique et la préparation de prescription
- Le produit est réglementé par la Food and Drug Administration
- Fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
Chemical Identifiers
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
iodochlorane |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Specifications
Glacial Acetic Acid | |
64-19-7 | |
118°C | |
Transparent | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Fully miscible in water | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
USP | |
39 à 40°C |
2,5 (à 20°C) | |
16,6°C | |
Incolore | |
99.7 to 100.5% | |
CH3COOH | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
iodochlorane | |
176 | |
60.05g/mol | |
1,05 g/cm3 à 20°C | |
Liquide |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H228-Matière solide inflammable.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide acétique glacial, USP, Macron Fine Chemicals™