Learn More
Acide acétique glacial, USP, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantité:
0,5 L
2.5 L
Conditionnement:
Clear bottle
Flacon en verre transparent
Description
- Satisfait aux exigences nécessaires pour une utilisation dans le traitement pharmaceutique et la préparation de prescription
- Le produit est réglementé par la Food and Drug Administration
- Fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glacial Acetic Acid |
pH | 2,5 (à 20°C) |
Point de fusion | 16,6°C |
Point d’ébullition | 118°C |
Couleur | Incolore |
Aspect | Transparent |
Plage de pourcentage du dosage | 99.7 to 100.5% |
Formule linéaire | CH3COOH |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Poids de la formule | 60.05g/mol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.