Learn More
Acide acétique glacial, USP, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantité:
0,5 L
2.5 L
Conditionnement:
Clear bottle
Flacon en verre transparent
Description
- Satisfait aux exigences nécessaires pour une utilisation dans le traitement pharmaceutique et la préparation de prescription
- Le produit est réglementé par la Food and Drug Administration
- Fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glacial Acetic Acid |
pH | 2.5 (at 20°C) |
Point de fusion | 16.6°C |
Point d’ébullition | 118°C |
Couleur | Colorless |
Aspect | Clear |
Plage de pourcentage du dosage | 99.7 to 100.5% |
Formule linéaire | CH3COOH |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Poids de la formule | 60.05g/mol |