Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour porte-filtres réutilisables Thermo Scientific Nalgene™ avec récipient
Pièces de rechange et accessoires pour les porte-filtres réutilisables Nalgene™ avec récipient
18.50€ - 2410.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10634212
|
Thermo Scientific™
DS0390-0070 |
Cloche de remplissage |
47.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10052201
|
Thermo Scientific™
710315-0003 |
Entonnoir de filtration réutilisable Nalgene™ avec pince | |||||||
10243971
|
Thermo Scientific™
DS0397-0010 |
Adaptateur d’entonnoir de filtration |
52.20€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12746697
|
Thermo Scientific™
710345-0010 |
Filter Manifold Stopcock | |||||||
10090352
|
Thermo Scientific™
710300-0004 |
Joints toriques |
50.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10182541
|
Thermo Scientific™
710300-0001 |
Joints toriques et joints d’étanchéité |
36.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10566551
|
Thermo Scientific™
710300-0003 |
Plaques de stérilisation et joints toriques | |||||||
10693252
|
Thermo Scientific™
710300-0005 |
Bouchons hermétiques et adaptateur de tubulure |
18.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10132641
|
Thermo Scientific™
710300-0006 |
Adaptateurs pour tubulure à vide |
20.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10673062
|
Thermo Scientific™
DS0395-0708 |
Joint à vide |
74.80€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10315751
|
Thermo Scientific™
DS0345-0001 |
Rampe à vide |
2410.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçu pour une utilisation dans une large gamme d’applications, le matériel et les accessoires de filtration Thermo Scientific™ Nalgene™ peuvent être utilisés en conjonction avec nos différentes gammes de dispositifs de filtration.
Caractéristiques
- Le réceptacle gradué permet de voir facilement le volume de l’échantillon
- Deux embouts latéraux permettent un raccordement à une ligne à vide
- La cuve supérieure est destinée à la filtration sous vide ou sous pression
- Les bagues de serrage indépendantes assurent l’étanchéité entre la cuve supérieure et le réceptacle sans abîmer la membrane pour garantir une filtration efficace
- La cuve peut accueillir des membranes de 47 ou 50 mm (non incluses) et comporte trois ports pour l’aération (avec ou sans filtres pour seringue) et l’ajout aseptique d’échantillons
- Les orifices peuvent également être raccordés à une source de pression
- La cuve supérieure est fournie avec deux plaques-supports de membrane : une plaque de stérilisation et une plaque analytique
Le récepteur accueille
- Dia. int. de 0,25 à 0,3125 po Tubes à vide (6,4 à 8 mm)
- Filtres pour seringues
Plaque de stérilisation (une pièce, transparente)
- Assure un débit et une cadence maximum
- Adaptée à la stérilisation à froid ou à la clarification de milieux de culture, réactifs ou solvants compatibles avec les matériaux des porte-filtres et des membranes
- Surface de filtre nominale, 13,3 cm2
Plaque analytique (deux pièces, blanc)
- Fournit un support de membrane optimal et maintient la membrane à plat pour faciliter les procédures analytiques
- Adaptée à l’analyse des particules et des contaminants biologiques, ou à toute analyse microbiologique utilisant la technique de filtre à membrane
- Surface de filtre nominale, 11,3 cm2
Comprend :
Cuve supérieure complète, réceptacle, couvercle en polypropylène et bouchons d’orifice en TPE. (membranes non incluses.)
Garantie : 90 jours
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.