Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour porte-filtres réutilisables Thermo Scientific Nalgene™ avec récipient
Pièces de rechange et accessoires pour les porte-filtres réutilisables Nalgene™ avec récipient
Marque: Thermo Scientific™ 710300-0005
12.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Conçu pour une utilisation dans une large gamme d’applications, le matériel et les accessoires de filtration Thermo Scientific™ Nalgene™ peuvent être utilisés en conjonction avec nos différentes gammes de dispositifs de filtration.
Caractéristiques
- Le réceptacle gradué permet de voir facilement le volume de l’échantillon
- Deux embouts latéraux permettent un raccordement à une ligne à vide
- La cuve supérieure est destinée à la filtration sous vide ou sous pression
- Les bagues de serrage indépendantes assurent l’étanchéité entre la cuve supérieure et le réceptacle sans abîmer la membrane pour garantir une filtration efficace
- La cuve peut accueillir des membranes de 47 ou 50 mm (non incluses) et comporte trois ports pour l’aération (avec ou sans filtres pour seringue) et l’ajout aseptique d’échantillons
- Les orifices peuvent également être raccordés à une source de pression
- La cuve supérieure est fournie avec deux plaques-supports de membrane : une plaque de stérilisation et une plaque analytique
Le récepteur accueille
- Dia. int. de 0,25 à 0,3125 po Tubes à vide (6,4 à 8 mm)
- Filtres pour seringues
Plaque de stérilisation (une pièce, transparente)
- Assure un débit et une cadence maximum
- Adaptée à la stérilisation à froid ou à la clarification de milieux de culture, réactifs ou solvants compatibles avec les matériaux des porte-filtres et des membranes
- Surface de filtre nominale, 13,3 cm2
Plaque analytique (deux pièces, blanc)
- Fournit un support de membrane optimal et maintient la membrane à plat pour faciliter les procédures analytiques
- Adaptée à l’analyse des particules et des contaminants biologiques, ou à toute analyse microbiologique utilisant la technique de filtre à membrane
- Surface de filtre nominale, 11,3 cm2
Comprend :
Cuve supérieure complète, réceptacle, couvercle en polypropylène et bouchons d’orifice en TPE. (membranes non incluses.)
Garantie : 90 jours
Spécification
Nalgene Reusable Filter Holders with Receiver | |
Bouchons hermétiques et adaptateur de tubulure |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.