Learn More
Masterflex™ Accessoires pour pompes péristaltiques
Améliorez vos capacités de pompage et de distribution grâce aux accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
293.00€ - 520.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Manipulation des liquides |
---|---|
À utiliser avec | Appareils à entraînement Masterflex avec raccord DB-25 et capacité de commande à distance |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15497144
|
Masterflex™
07523-95 |
Ensemble de câbles Masterflex pour télécommande, câble de 25 pi (7,6 m) avec extrémités dénudées, connecteur DB25(M) |
293.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12676177
|
Masterflex™
0752397 |
Contrôleur à distance portatif Masterflex, câble de 6 pi (1,8 m) avec connecteur DB-25 |
520.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Améliorez vos capacités de pompage et de distribution grâce aux accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
- Accessory items for the Masterflex™ Peristaltic Pump Systems
Compliance
Certifié ISO 9002
Garantie
2 ans
Spécification
Manipulation des liquides | |
Appareils à entraînement Masterflex avec raccord DB-25 et capacité de commande à distance |