Learn More
Masterflex™ Accessoires pour pompes péristaltiques
Améliorez vos capacités de pompage et de distribution grâce aux accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
Marque:  Masterflex™ 0752397
Code produit. 12676177
  • 520.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Améliorez vos capacités de pompage et de distribution grâce aux accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
  • Accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
Compliance
Certifié ISO 9002
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
ISO 9002
Marche / Arrêt
Manipulation des liquides
Contrôleur à distance portatif Masterflex, câble de 6 pi (1,8 m) avec connecteur DB-25
1
Non
1,15 lb
Blanc
Depends on pump head, tubing size, and drive rpm
Appareils à entraînement Masterflex avec raccord DB-25 et capacité de commande à distance
Plastique
Non
Tubulure Masterflex L/S, toutes formulations
521,63 g