Learn More
Masterflex™ Accessoires pour pompes péristaltiques
Améliorez vos capacités de pompage et de distribution grâce aux accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
Marque: Masterflex™ 07523-95
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez vos capacités de pompage et de distribution grâce aux accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
- Accessoires pour pompes péristaltiques Masterflex™
Certifications
CE
Compliance
Certifié ISO 9002
Prestations de service
2 ans
Spécification
ISO 9002, CE | |
E/S distantes | |
Appareils à entraînement Masterflex avec raccord DB-25 et capacité de commande à distance | |
25 pi | |
Entrée de commande externe : Courant, tension, marche / arrêt, direction, amorçage ; sortie de contrôle externe : Vitesse (courant), vitesse (tension), moteur en marche, tachymètre, local / distant, alarme, auxiliaire 24 V | |
1,26 lb |
Gris | |
Manipulation des liquides | |
Ensemble de câbles Masterflex pour télécommande, câble de 25 pi (7,6 m) avec extrémités dénudées, connecteur DB25(M) | |
7,6 m | |
Analogique | |
571,53 g |