Learn More
A23187, 98 %, acide libre, Thermo Scientific Chemicals
L’A23187 (Calcimycine), nº CAS 52665-69-7, est un antibiotique à base d’ionophore calcique.
50.65€ - 164.82€
Identifiants chimiques
CAS | 52665-69-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C29H37N3O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 523.63 |
Numéro MDL | MFCD00151202,MFCD00151202 |
Clé InChI | HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N |
CID PubChem | 97043288 |
Nom IUPAC | Acide 5-(méthylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-triméthyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5,5]undécan-8-yl]méthyl]-1,3-benzoxazole-4 -carboxylique |
SMILES | CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10397811
|
Thermo Scientific Acros
328080010 |
1 mg | Flacon en verre dans un récipient en plastique |
50.65€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10036163
|
Thermo Scientific Acros
328080050 |
5 mg | Flacon en verre |
164.82€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’A23187 est une substance polyéther qui perméabilise les membranes cellulaires au calcium et à d’autres cations divalents
Applications
• L’A23187 peut être utilisé pour l’étude de la physiologie mitochondriale, car il agit comme agent de découplage
• L’A23187 peut être utilisé pour étudier les rôles des cations divalents dans la physiologie cellulaire
• Lorsqu’il est lié à des ions calcium fluorescents, l’A23187 peut être utile pour les études d’imagerie
Identifiants chimiques
52665-69-7 | |
523.63 | |
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N | |
Acide 5-(méthylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-triméthyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5,5]undécan-8-yl]méthyl]-1,3-benzoxazole-4 -carboxylique |
C29H37N3O6 | |
MFCD00151202,MFCD00151202 | |
97043288 | |
CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O |
Spécification
A23187 | |
Solide | |
97.5 | |
182.0°C to 193.0°C | |
98% | |
MFCD00151202,MFCD00151202 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol | |
CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O | |
523.63 | |
523.63 | |
Blanc |
Free acid | |
52665-69-7 | |
100.0 | |
Authentique | |
C29H37N3O6 | |
15, 1642 | |
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N | |
Acide 5-(méthylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-triméthyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5,5]undécan-8-yl]méthyl]-1,3-benzoxazole-4 -carboxylique | |
97043288 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- A23187 (free acid)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.