Learn More
A23187, 98 %, acide libre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10036163
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre dans un récipient en plastique
L’A23187 (Calcimycine), nº CAS 52665-69-7, est un antibiotique à base d’ionophore calcique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’A23187 est une substance polyéther qui perméabilise les membranes cellulaires au calcium et à d’autres cations divalents
Applications
• L’A23187 peut être utilisé pour l’étude de la physiologie mitochondriale, car il agit comme agent de découplage
• L’A23187 peut être utilisé pour étudier les rôles des cations divalents dans la physiologie cellulaire
• Lorsqu’il est lié à des ions calcium fluorescents, l’A23187 peut être utile pour les études d’imagerie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52665-69-7
Formule moléculaire C29H37N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 523.63
Numéro MDL MFCD00151202,MFCD00151202
Clé InChI HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
CID PubChem 97043288
Nom IUPAC Acide 5-(méthylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-triméthyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5,5]undécan-8-yl]méthyl]-1,3-benzoxazole-4 -carboxylique
SMILES CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau A23187
Note relative au nom Free acid
Forme physique Solide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182.0°C to 193.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 15, 1642
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol
Poids de la formule 523.63
Pourcentage de pureté 98%
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • A23187 (free acid)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.