Learn More
A23187, 98 %, acide libre, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’A23187 est une substance polyéther qui perméabilise les membranes cellulaires au calcium et à d’autres cations divalents
Applications
• L’A23187 peut être utilisé pour l’étude de la physiologie mitochondriale, car il agit comme agent de découplage
• L’A23187 peut être utilisé pour étudier les rôles des cations divalents dans la physiologie cellulaire
• Lorsqu’il est lié à des ions calcium fluorescents, l’A23187 peut être utile pour les études d’imagerie
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | A23187 |
Note relative au nom | Free acid |
Forme physique | Solide |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 182.0°C to 193.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Merck Index | 15, 1642 |
Conditionnement | Flacon en verre dans un récipient en plastique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- A23187 (free acid)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.