Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en V à 96 puits
256.00€ - 960.00€
Spécification
Certifiés | Oui |
---|---|
Format | Étalon |
Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10156933
|
Eppendorf™
0030605900 |
Blanches, à fond noir, Black Bottom | N/A | ||||||
10136793
|
Eppendorf™
0030605675 |
Gris, fond blanc, White Bottom | N/A | ||||||
10107223
|
Eppendorf™
0030601300 |
Blanche, fond transparent, Clear Bottom |
256.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10146933
|
Eppendorf™
0030601904 |
Blanches, à fond noir, Black Bottom |
356.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10529203
|
Eppendorf™
0030605306 |
Blanche, fond transparent, Clear Bottom | N/A | ||||||
10248503
|
Eppendorf™
0030601670 |
Gris, fond blanc, White Bottom |
356.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
96 | |
Oui | |
121°C |
Étalon | |
8 x 12 | |
V | |
Pour les techniques de PCR |