Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en V à 96 puits
GREENER_CHOICE
Marque:  Eppendorf™ 0030605900
910.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10156933
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Oui
Analyse protéique quantitative
Blanches, à fond noir, Black Bottom
96
Oui
121°C
Étalon
8 x 12
PC
V
Pour les techniques de PCR
240/boîte