Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en V à 96 puits
Marque: Eppendorf™ 0030605675
910.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
Gris, fond blanc, White Bottom | |
96 | |
Oui | |
121°C |
Étalon | |
8 x 12 | |
PP | |
V | |
Pour les techniques de PCR | |
240/boîte |