Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond rond (U), 96 puits en cheminée
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
161.10€ - 219.69€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Type de puits | U |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10440912
|
Greiner Bio-One
650209 |
Noir | Non stérile |
175.74€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10779984
|
Greiner Bio-One
650261 |
Naturel | Stérile |
161.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10304822
|
Greiner Bio-One
650205 |
Vert | Non stérile |
216.76€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13052133
|
Greiner Bio-One
650203 |
Rouge | Non stérile |
219.69€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10433075
|
Greiner Bio-One
650207 |
Blanc | Non stérile |
165.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13072133
|
Greiner Bio-One
650206 |
Jaune | Non stérile |
216.76€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Apyrogènes
- Puits conique avec fond plat
- Assure un pipetage précis
- Réduit le volume mort du puit
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Empêche la capillarité
Spécification
Étalon | |
PP | |
U |
8 x 12 | |
96 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaques à fond rond (U), 96 puits en cheminée