Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond rond (U), 96 puits en cheminée
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
Marque:  Greiner Bio-One 650203
Code produit. 13052133
  • 295.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Apyrogènes
  • Puits conique avec fond plat
  • Assure un pipetage précis
  • Réduit le volume mort du puit
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Empêche la capillarité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain détectable et de pyrogènes.
8 x 12
Rouge
96
Non stérile
U
10
-196°C à +121°C
Étalon
Non autoclavable
Polypropylène
50 à 300 μl
355 μl
100
100/Carton
128 x 85 x 15 mm