Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond rond (U), 96 puits en cheminée
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
Marque: Greiner Bio-One 650205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Apyrogènes
- Puits conique avec fond plat
- Assure un pipetage précis
- Réduit le volume mort du puit
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Empêche la capillarité
Spécification
Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain détectable et de pyrogènes. | |
8 x 12 | |
Vert | |
96 | |
Non stérile | |
U | |
10 | |
-196°C à +121°C |
Étalon | |
Non autoclavable | |
Polypropylène | |
50 à 300 μl | |
355 μl | |
100 | |
100/Carton | |
128 x 85 x 15 mm |