Learn More
6-Chlorochroman-4-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.90€ - 514.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37674-72-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.603 |
Numéro MDL | MFCD00024070 |
Clé InChI | LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-chlorochroman-4-one, 6-chloro-4-chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro, 6-chloro chroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, pubchem17931, 6-chloro-chroman-4-one, acmc-1acq5 |
CID PubChem | 95273 |
Nom IUPAC | 6-chloro-2,3-dihydrochromène-4-one |
SMILES | C1COC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl |
Description
6-Chlorochroman-4-one is used as chemical, organic intermediates for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 6-chlorochroman-4-one est utilisée comme intermédiaire chimique et organique pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans les solvants.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
37674-72-9 | |
182.603 | |
LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N | |
95273 | |
C1COC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl |
C9H7ClO2 | |
MFCD00024070 | |
6-chlorochroman-4-one, 6-chloro-4-chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro, 6-chloro chroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, pubchem17931, 6-chloro-chroman-4-one, acmc-1acq5 | |
6-chloro-2,3-dihydrochromène-4-one |
Spécification
6-Chlorochroman-4-one | |
101°C to 102°C | |
MFCD00024070 | |
6-chlorochroman-4-one, 6-chloro-4-chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro, 6-chloro chroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, pubchem17931, 6-chloro-chroman-4-one, acmc-1acq5 | |
LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N | |
6-chloro-2,3-dihydrochromène-4-one | |
95273 | |
99% |
37674-72-9 | |
C9H7ClO2 | |
124218 | |
Soluble in solvents. | |
C1COC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl | |
182.603 | |
182.61 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 253-611-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only