Learn More
6-Chlorochroman-4-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457187
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
6-Chlorochroman-4-one is used as chemical, organic intermediates for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-chlorochroman-4-one est utilisée comme intermédiaire chimique et organique pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans les solvants.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37674-72-9
Formule moléculaire C9H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.603
Numéro MDL MFCD00024070
Clé InChI LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chlorochroman-4-one, 6-chloro-4-chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro, 6-chloro chroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, pubchem17931, 6-chloro-chroman-4-one, acmc-1acq5
CID PubChem 95273
Nom IUPAC 6-chloro-2,3-dihydrochromène-4-one
SMILES C1COC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorochroman-4-one
Point de fusion 101°C to 102°C
Quantité 5 g
Beilstein 124218
Informations sur la solubilité Soluble in solvents.
Poids de la formule 182.61
Pourcentage de pureté 99%