Learn More
6-Chlorochroman-4-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
6-Chlorochroman-4-one is used as chemical, organic intermediates for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-chlorochroman-4-one est utilisée comme intermédiaire chimique et organique pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans les solvants.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
La 6-chlorochroman-4-one est utilisée comme intermédiaire chimique et organique pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans les solvants.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Chlorochroman-4-one |
Point de fusion | 101°C to 102°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 124218 |
Informations sur la solubilité | Soluble in solvents. |
Poids de la formule | 182.61 |
Pourcentage de pureté | 99% |