Learn More
Acide 6-(2-furyl)nicotinique, Thermo Scientific™
92.65€ - 770.00€
Identifiants chimiques
CAS | 884507-36-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.17 |
Numéro MDL | MFCD06410385 |
Clé InChI | ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid |
CID PubChem | 19010290 |
Nom IUPAC | 6-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
SMILES | OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10001934
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54901CB |
250 mg |
92.65€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10144913
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54901DA |
1 g |
252.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10557484
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54901DE |
5 g |
770.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
884507-36-2 | |
189.17 | |
ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N | |
19010290 | |
OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 |
C10H7NO3 | |
MFCD06410385 | |
6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid | |
6-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
Spécification
6-(2-Furyl)nicotinic acid | |
97% | |
MFCD06410385 | |
ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N | |
6-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid | |
19010290 | |
97% |
884507-36-2 | |
C10H7NO3 | |
6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid | |
OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 | |
189.17 | |
189.17 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement