Learn More
Acide 6-(2-furyl)nicotinique, Thermo Scientific™
Code produit. 10144913
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 884507-36-2
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD06410385
Clé InChI ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid
CID PubChem 19010290
Nom IUPAC Acide 6-(furane-2-yl)pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(2-Furyl)nicotinic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%