Learn More
Acide 6-(2-furyl)nicotinique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 6-(2-Furyl)nicotinic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 189.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |