Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 1 seuil de rétention des molécules 6 à 8 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
48.67€ - 256.00€
Spécification
MWCO | 6 à 8 kD |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 1 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15370752
|
Spectrum™
132675T |
46 ml/cm vol./longueur | 76 mm | 5 m de tubulure/kit |
237.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15350752
|
Spectrum™
132670T |
32 ml/cm vol./longueur | 64 mm | 5 m de tubulure/kit |
250.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15380752
|
Spectrum™
132 675T1 |
46 mL/cm vol./length | 76 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15330752
|
Spectrum™
132 665T1 |
7.9 mL/cm vol./length | 32 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15360752
|
Spectrum™
132 670T1 |
32 mL/cm vol./length | 64 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15320752
|
Spectrum™
132 660T1 |
5.1 mL/cm vol./length | 25.5 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15300752
|
Spectrum™
132 655T1 |
3.3 mL/cm vol./length | 20.4 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15310752
|
Spectrum™
132660T |
5,1 ml/cm vol./longueur | 25,5 mm | 5 m de tubulure/kit |
256.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15380742
|
Spectrum™
132 650T1 |
1.7 mL/cm | 14.6 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15370742
|
Spectrum™
132650T |
1,7 ml/cm | 14,6 mm | 5 m de tubulure/kit |
213.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15350742
|
Spectrum™
132645T |
0,32 ml/cm vol./longueur | 6,4 mm | 5 m de tubulure/kit |
216.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15360742
|
Spectrum™
132 645T1 |
0.32 mL/cm vol./length | 6.4 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
11511040
|
Spectrum™
132655T |
5 m | 20,4 mm | Pièce |
201.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11521040
|
Spectrum™
132665T |
5 m | 32 mm | Pièce |
243.55€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
6 à 8 kD |