Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 1 seuil de rétention des molécules 6 à 8 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque:  Spectrum™ 132660T
163.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15310752
  • 279.00€ / 5m
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 1
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
Description
  • Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
Spécification
6 à 8 kD
25,5 mm
5,1 ml/cm vol./longueur
5 m de tubulure/kit