Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 1 seuil de rétention des molécules 6 à 8 kDa
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
Marque: Spectrum™ 132665T
Includes:
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 1
- 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
- 2 ouvre-tubulures adhésifs
Description
- Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
Kit d’essai | |
Cellulose régénérée | |
1,2 in | |
5 m | |
Autoclavables | |
Pièce |
6 à 8 kD | |
32 mm | |
16 pi | |
7,9 mL | |
Rouleau de 5 m de Spectra/Por™ 1, 2 ou 3 tubulures de dialyse, 1 bouchon standard Spectra/Por (facilite la flottabilité), 1 bouchon lesté Spectra/Por (facilite l’orientation verticale), 5 prises d’ouverture | |
Idéal pour la dialyse en petit volume ou l’évaluation de la membrane pour une application |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.