Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
These centrifuge tubes block 100% of UVA, UVB and UVC light while allowing visible light to pass through.
12.05€ - 203.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 50 mL |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Résine de polypropylène de classe USP VI |
Gamme de produits | Tubes à centrifuger UVSafe™ |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16654052
|
Labcon™
3182-445-006-9 |
Stérile | 50/paquet |
203.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16664062
|
Labcon™
3192-871-006-9 |
Non stérile | 500/paquet |
163.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17527906
|
Labcon™
3192-435-006-9 |
Stérile | 25/paquet |
12.05€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- With attached plug style caps
- If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- White, printed graduations
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
50 mL | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Autoclavables | |
Conique | |
12,500 x g |
Oui | |
Tubes à centrifuger UVSafe™ | |
29 mm | |
Oui |