Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
These centrifuge tubes block 100% of UVA, UVB and UVC light while allowing visible light to pass through.
Marque: Labcon™ 3192-435-006-9
11.45 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec bouchons de type capsule fixés
- Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Graduations imprimées blanches
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
USP classe VI | |
Oui | |
25/paquet | |
Stérile | |
Autoclavable | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Oui | |
12,500 x g |
50 ml | |
Résine en polypropylène | |
25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles | |
Tubes à centrifuger UVSafe™ | |
29 mm | |
Conique | |
115 mm |