Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
These centrifuge tubes block 100% of UVA, UVB and UVC light while allowing visible light to pass through.
Marque: Labcon™ 3192-871-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bouchons de type capsule fixés
- Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Graduations imprimées blanches
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa | |
50 mL | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte | |
Tubes à centrifuger UVSafe™ | |
29 mm | |
Oui | |
12,500 x g |
Ambré | |
Oui | |
500/paquet | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
Conique | |
5 à 45 par incréments de 1 |