Learn More
5-norbornen-2-ol, mélange d’endo et d’exo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.14€ - 334.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13080-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.156 |
Numéro MDL | MFCD00167566 |
Clé InChI | MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo |
CID PubChem | 96066 |
Nom IUPAC | bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-ol |
SMILES | C1C2CC(C1C=C2)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15463548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56994.03 |
1 g |
27.14€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15473548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56994.06 |
5 g |
87.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15483548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56994.14 |
25 g |
334.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is applied in High Performance Liquid Chromatography. (HPLC) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est appliqué en chromatographie en phase liquide à haute performance. (HPLC) et résonance magnétique nucléaire (RMN).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
13080-90-5 | |
110.156 | |
MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N | |
96066 | |
C1C2CC(C1C=C2)O |
C7H10O | |
MFCD00167566 | |
5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo | |
bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-ol |
Spécification
5-Norbornen-2-ol | |
13080-90-5 | |
51°C (124°F) | |
MFCD00167566 | |
5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo | |
MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N | |
bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-ol | |
96066 | |
99% |
mixture of endo and exo | |
104°C to 106°C | |
C7H10O | |
UN1325 | |
Slightly soluble in water | |
C1C2CC(C1C=C2)O | |
110.156 | |
110.15 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-987-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only