Learn More
5-norbornen-2-ol, mélange d’endo et d’exo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15463548
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is applied in High Performance Liquid Chromatography. (HPLC) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué en chromatographie en phase liquide à haute performance. (HPLC) et résonance magnétique nucléaire (RMN).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13080-90-5
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.156
Numéro MDL MFCD00167566
Clé InChI MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo
CID PubChem 96066
Nom IUPAC bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-ol
SMILES C1C2CC(C1C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Norbornen-2-ol
Note relative au nom mixture of endo and exo
Point de fusion 104°C to 106°C
Point d’éclair 51°C (124°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 110.15
Pourcentage de pureté 99%