Learn More
5-hydroxy-2-adamantone, 98 %, Thermo Scientific™
17.10€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS 20098-14-0
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00192211
Clé InChI TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
CID PubChem 64184
ChEBI CHEBI:48581
Nom IUPAC 5-hydroxyadamantane-2-one
SMILES C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15492348
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55950.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15472348
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55950.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15482348
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55950.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
20098-14-0
166.22
TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
64184
5-hydroxyadamantane-2-one
C10H14O2
MFCD00192211
idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
CHEBI:48581
C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
Spécification
5-Hydroxy-2-adamantone
>300°C
MFCD00192211
TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyadamantane-2-one
64184
166.22
20098-14-0
C10H14O2
idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
166.22
CHEBI:48581
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante