Learn More
5-hydroxy-2-adamantone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15482348
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20098-14-0
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00192211
Clé InChI TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
CID PubChem 64184
ChEBI CHEBI:48581
Nom IUPAC 5-hydroxyadamantane-2-one
SMILES C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-adamantone
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%