Learn More
5-hydroxy-2-adamantone, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy-2-adamantone |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 166.22 |
Pourcentage de pureté | 98% |