Learn More
Acide 5-cyano-2-fluorophénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
195.00€ - 477.00€
Identifiants chimiques
CAS | 468718-30-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BFNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.93 |
Numéro MDL | MFCD03095147 |
Clé InChI | ITCSMTHUTFTXLE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-4-fluorobenzonitrile, boronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1807, pubchem7788, acmc-1apk5 |
CID PubChem | 2783361 |
Nom IUPAC | Acide (5-cyano-2-fluorophényl)boronique |
SMILES | B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)F)(O)O |
Description
Identifiants chimiques
468718-30-1 | |
164.93 | |
ITCSMTHUTFTXLE-UHFFFAOYSA-N | |
2783361 | |
B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)F)(O)O |
C7H5BFNO2 | |
MFCD03095147 | |
5-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-4-fluorobenzonitrile, boronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1807, pubchem7788, acmc-1apk5 | |
Acide (5-cyano-2-fluorophényl)boronique |
Spécification
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid | |
96.0 | |
350.0°C to 353.0°C | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
MFCD03095147 | |
ITCSMTHUTFTXLE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (5-cyano-2-fluorophényl)boronique | |
2783361 | |
97% |
468718-30-1 | |
100.0 | |
Blanc | |
96% min. (HPLC) | |
C7H5BFNO2 | |
5-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-4-fluorobenzonitrile, boronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1807, pubchem7788, acmc-1apk5 | |
B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)F)(O)O | |
164.93 | |
164.93 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse ca
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only