Learn More
Acide 5-cyano-2-fluorophénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 350.0°C to 353.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 164.93 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.