Learn More
Acide 5-cyano-2-fluorophénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10247407
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 468718-30-1
Formule moléculaire C7H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD03095147
Clé InChI ITCSMTHUTFTXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-4-fluorobenzonitrile, boronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1807, pubchem7788, acmc-1apk5
CID PubChem 2783361
Nom IUPAC Acide (5-cyano-2-fluorophényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 350.0°C to 353.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.