Learn More
5-chlorobenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
208.00€ - 737.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20532-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5ClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.638 |
Numéro MDL | MFCD00055623 |
Clé InChI | SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d |
CID PubChem | 11309754 |
Nom IUPAC | 5-chloro-1-benzothiophène |
SMILES | C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15488308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61748.06 |
5 g |
208.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15498308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61748.14 |
25 g | |||||||
Description
5-Chlorobenzo[b]thiophene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 5-chlorobenzo[b]thiophène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
20532-33-6 | |
168.638 | |
SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N | |
11309754 | |
C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl |
C8H5ClS | |
MFCD00055623 | |
5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d | |
5-chloro-1-benzothiophène |
Spécification
5-Chlorobenzo[b]thiophene | |
Blanc | |
MFCD00055623 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl | |
168.638 | |
168.64 | |
Solide |
20532-33-6 | |
C8H5ClS | |
5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d | |
SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-1-benzothiophène | |
11309754 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only