Learn More
5-chlorobenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498308
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
5-Chlorobenzo[b]thiophene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-chlorobenzo[b]thiophène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20532-33-6
Formule moléculaire C8H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 168.638
Numéro MDL MFCD00055623
Clé InChI SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
CID PubChem 11309754
Nom IUPAC 5-chloro-1-benzothiophène
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorobenzo[b]thiophene
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 168.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide