Learn More
4-thien-2-yltétrahydropyran-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
85.40€ - 208.50€
Identifiants chimiques
CAS 906352-93-0
Formule moléculaire C10H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.264
Numéro MDL MFCD09817517
Clé InChI BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
CID PubChem 24229666
Nom IUPAC 4-thiophène-2-yloxane-4-carbalaldéhyde
SMILES C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10693825
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC62204CB
250 mg Flacon en verre ambré Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10798645
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC62204DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
906352-93-0
196.264
BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
24229666
C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
C10H12O2S
MFCD09817517
4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
4-thiophène-2-yloxane-4-carbalaldéhyde
Spécification
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde
96.5
97%
MFCD09817517
BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
4-thiophène-2-yloxane-4-carbalaldéhyde
24229666
97%
906352-93-0
100.0
C10H12O2S
4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
196.264
196.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye irritation.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning