Learn More
4-thien-2-yltétrahydropyran-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10693825
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 906352-93-0
Formule moléculaire C10H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.264
Numéro MDL MFCD09817517
Clé InChI BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
CID PubChem 24229666
Nom IUPAC 4-thiophène-2-yloxane-4-carbalaldéhyde
SMILES C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.27
Pourcentage de pureté 97%