Learn More
1,1-Dioxyde de 4-méthylthiomorpholine, 97 %
49.53€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25343-91-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.208 |
Numéro MDL | MFCD00014623 |
Clé InChI | ULZCOWMSBOJCLT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 91413 |
Nom IUPAC | 4-méthyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxyde |
SMILES | CN1CCS(=O)(=O)CC1 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
RemarquesConserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
25343-91-3 | |
149.208 | |
ULZCOWMSBOJCLT-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxyde |
C5H11NO2S | |
MFCD00014623 | |
91413 | |
CN1CCS(=O)(=O)CC1 |
Spécification
4-Methylthiomorpholine 1,1-dioxide | |
84°C to 88°C | |
MFCD00014623 | |
4-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-methylthiomorpholine-1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-methyl-, 1,1-dioxide, n-methyltetrahydro-1,4-thiazine-s-oxide, 4-methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-methylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-1cc0z, wln: t6n dswtj a1, 4-27-00-00636 beilstein handbook reference, thiomorpholine,4-methyl-, 1,1-dioxide | |
CN1CCS(=O)(=O)CC1 | |
149.208 | |
149.21 |
25343-91-3 | |
C5H11NO2S | |
114527 | |
ULZCOWMSBOJCLT-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxyde | |
91413 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 246-877-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XM3015000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures