Learn More
1,1-Dioxyde de 4-méthylthiomorpholine, 97 %
Code produit. 11351557
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25343-91-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.208
Numéro MDL MFCD00014623
Clé InChI ULZCOWMSBOJCLT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 91413
Nom IUPAC 4-méthyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxyde
SMILES CN1CCS(=O)(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiomorpholine 1,1-dioxide
Point de fusion 84°C to 88°C
Quantité 1 g
Beilstein 114527
Synonyme 4-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-methylthiomorpholine-1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-methyl-, 1,1-dioxide, n-methyltetrahydro-1,4-thiazine-s-oxide, 4-methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-methylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-1cc0z, wln: t6n dswtj a1, 4-27-00-00636 beilstein handbook reference, thiomorpholine,4-methyl-, 1,1-dioxide
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 97%