Learn More
1,1-Dioxyde de 4-méthylthiomorpholine, 97 %
Code produit. 11361557
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25343-91-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.208
Numéro MDL MFCD00014623
Clé InChI ULZCOWMSBOJCLT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 91413
Nom IUPAC 4-méthyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxyde
SMILES CN1CCS(=O)(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylthiomorpholine 1,1-dioxide
Point de fusion 84°C to 88°C
Quantité 5 g
Beilstein 114527
Synonyme 4-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-methylthiomorpholine-1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-methyl-, 1,1-dioxide, n-methyltetrahydro-1,4-thiazine-s-oxide, 4-methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-methylthiomorpholine1,1-dioxide, acmc-1cc0z, wln: t6n dswtj a1, 4-27-00-00636 beilstein handbook reference, thiomorpholine,4-methyl-, 1,1-dioxide
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 97%