Learn More
4-méthyl-2-pentanone, réactif ACS, ≥ 98,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Réactif ACS, ≥ 98,5%
36.90€ - 570.28€
Identifiants chimiques
CAS | 108-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.161 |
Numéro MDL | MFCD00008938 |
Clé InChI | NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon |
CID PubChem | 7909 |
ChEBI | CHEBI:82344 |
Nom IUPAC | 4-methylpentan-2-one |
SMILES | CC(C)CC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15645080
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360511-500ML |
500 mL | Glass Bottle | ||||||
15615080
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360511-1L |
1 L | Glass Bottle | ||||||
15625080
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360511-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle | ||||||
15635080
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360511-20L |
20 L | Boîte en acier inoxydable | ||||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
108-10-1 | |
100.161 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
7909 | |
4-methylpentan-2-one |
C6H12O | |
MFCD00008938 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CHEBI:82344 | |
CC(C)CC(=O)C |
Spécification
4-Methyl-2-pentanone | |
-80°C | |
118°C | |
Conforms to structure | |
(CH3)2CHCH2COCH3 | |
MFCD00008938 | |
605399 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
4-methylpentan-2-one | |
7909 | |
100.16g/mol |
108-10-1 | |
0.801g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
C6H12O | |
n20/D 1.395 | |
UN1245 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CC(C)CC(=O)C | |
100.161 | |
CHEBI:82344 | |
≥98.5% |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Methyl isobutyl ketone
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-550-1