Learn More
4-méthyl-2-pentanone, réactif ACS, ≥ 98,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15615080
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Glass Bottle
Réactif ACS, ≥ 98,5%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Point de fusion -80°C
Densité 0.801g/mL at 25°C
Point d’ébullition 118°C
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Spectre IR Conforms to structure
Conditionnement Glass Bottle
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Indice de réfraction n20/D 1.395
Quantité 1 L
Numéro UN UN1245
Beilstein 605399
Poids de la formule 100.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5%