Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-(méthoxycarbamoyl)benzèneboronique, 97 %
51.84€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS 850568-17-1
Formule moléculaire C8H10BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 194.981
Numéro MDL MFCD04115670
Clé InChI MZZWCLBDQROHHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 4-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl benzeneboronic acid, 4-o-methyl hydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-o-methylhydroaminocarbonyl phenylboronic acid
CID PubChem 3379984
Nom IUPAC Acide [4-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NOC)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15499947
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H53188.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15489947
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H53188.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
850568-17-1
194.981
MZZWCLBDQROHHS-UHFFFAOYSA-N
3379984
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NOC)(O)O
C8H10BNO4
MFCD04115670
4-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 4-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl benzeneboronic acid, 4-o-methyl hydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-o-methylhydroaminocarbonyl phenylboronic acid
Acide [4-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique
Spécification
4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
130°C to 136°C
MFCD04115670
MZZWCLBDQROHHS-UHFFFAOYSA-N
Acide [4-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique
3379984
97%
850568-17-1
C8H10BNO4
4-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 4-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl benzeneboronic acid, 4-o-methyl hydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-o-methylhydroaminocarbonyl phenylboronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NOC)(O)O
194.981
194.98
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante