Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-(méthoxycarbamoyl)benzèneboronique, 97 %
Code produit. 15499947
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 850568-17-1
Formule moléculaire C8H10BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 194.981
Numéro MDL MFCD04115670
Clé InChI MZZWCLBDQROHHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 4-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbamoyl benzeneboronic acid, 4-o-methyl hydroxylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-o-methylhydroaminocarbonyl phenylboronic acid
CID PubChem 3379984
Nom IUPAC Acide [4-(méthoxycarbamoyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NOC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 130°C to 136°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.98
Pourcentage de pureté 97%