Learn More
Acide 4-méthoxybenzèneboronique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
43.20€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5720-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.96 |
Numéro MDL | MFCD00039139 |
Clé InChI | VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid |
CID PubChem | 201262 |
Nom IUPAC | (4-methoxyphenyl)boronic acid |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14462.03 |
1 g |
43.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14462.06 |
5 g |
168.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14462.14 |
25 g |
399.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Methoxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Pd-catalyzed direct arylation, Highly effective synthesis using palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water, Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Ruthenium catalyzed direct arylation, Rh-catalyzed asymmetric conjugate addition, Ligand-free copper-catalyzed coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 4-méthoxybenzèneboronique est utilisé pour les réactions de couplage croisé de Susuki-Miyaura, l’arylation directe catalysée par le Pd, la synthèse hautement efficace utilisant le couplage croisé Suzuki-Miyaura à arylation catalysée au palladium dans l’eau, la réaction stéréosélective de type Heck catalysée au palladium, la réaction de Heck oxydante catalysée par Pd(II) de type tandem et séquence d’amidation C-H intramoléculaire de Heck, la fluoroalkylation aérobie d’acides arylboroniques avec des iodures de fluoroalkyle sans ligands à médiation par le cuivre, l’arylation directe catalysée par le ruthénium, l’addition de conjugué asymétrique catalysée en Rh, le couplage sans ligand catalysé au cuivre.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
5720-07-0 | |
151.96 | |
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N | |
201262 | |
COC1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C7H9BO3 | |
MFCD00039139 | |
4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid | |
(4-methoxyphenyl)boronic acid |
Spécification
4-Methoxybenzeneboronic acid | |
202°C to 208°C | |
MFCD00039139 | |
4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid | |
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N | |
(4-methoxyphenyl)boronic acid | |
201262 | |
≥97% |
5720-07-0 | |
C7H9BO3 | |
2936912 | |
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. | |
COC1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
151.96 | |
151.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : CY8975000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only