Learn More
Acide 4-méthoxybenzèneboronique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11471778
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4-Methoxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Pd-catalyzed direct arylation, Highly effective synthesis using palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water, Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Ruthenium catalyzed direct arylation, Rh-catalyzed asymmetric conjugate addition, Ligand-free copper-catalyzed coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthoxybenzèneboronique est utilisé pour les réactions de couplage croisé de Susuki-Miyaura, l’arylation directe catalysée par le Pd, la synthèse hautement efficace utilisant le couplage croisé Suzuki-Miyaura à arylation catalysée au palladium dans l’eau, la réaction stéréosélective de type Heck catalysée au palladium, la réaction de Heck oxydante catalysée par Pd(II) de type tandem et séquence d’amidation C-H intramoléculaire de Heck, la fluoroalkylation aérobie d’acides arylboroniques avec des iodures de fluoroalkyle sans ligands à médiation par le cuivre, l’arylation directe catalysée par le ruthénium, l’addition de conjugué asymétrique catalysée en Rh, le couplage sans ligand catalysé au cuivre.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5720-07-0
Formule moléculaire C7H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00039139
Clé InChI VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
CID PubChem 201262
Nom IUPAC Acide (4-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 202°C to 208°C
Quantité 5 g
Beilstein 2936912
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 151.96
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Methoxyphenylboronic acid